Merck
01-4970
Ammonium phosphate monobasic
SAJ first grade, ≥98.0%
Synonim(y):
mono-Ammonium phosphate, prim-Ammonium phosphate, Ammonium dihydrogenphosphate
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NH4H2PO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
115.03
UNSPSC Code:
12352300
PubChem Substance ID:
EC Number:
231-764-5
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
SAJ first grade
vapor pressure
<0.000 hPa ( 20 °C)
assay
≥98.0%
form
crystalline
availability
available only in Japan
pH
3.8-4.4 (25 °C, 50 g/L)
mp
190 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
N.OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3N.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h1H3;(H3,1,2,3,4)
InChI key
LFVGISIMTYGQHF-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ammonium phosphate monobasic
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7722-76-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)