Merck
01-4930
Ammonium persulfate
≥99.0%
Synonim(y):
AP, APS, Ammonium peroxodisulfate, Ammonium peroxydisulfate, PER
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(NH4)2S2O8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
228.20
UNSPSC Code:
12352300
PubChem Substance ID:
EC Number:
231-786-5
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
7.9 (vs air)
assay
≥99.0%
availability
available only in Japan
SMILES string
N.N.OS(=O)(=O)OOS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O8S2/c;;1-9(2,3)7-8-10(4,5)6/h2*1H3;(H,1,2,3)(H,4,5,6)
InChI key
ROOXNKNUYICQNP-UHFFFAOYSA-N
Application
Catalyst for acrylamide gel polymerization.
for electrophoresis
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ammonium persulfate
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)