Merck
01-4401
Ammonium acetate solution
50 % (w/v)
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3COONH4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
77.08
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
Beilstein/REAXYS Number:
4186741
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
availability
available only in Japan
concentration
50 % (w/v)
SMILES string
CC([O-])=O.[H][N+]([H])([H])[H]
InChI
1S/C2H4O2.H3N/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);1H3
InChI key
USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ammonium acetate solution
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)