Merck
01-2820
Aluminum oxide
CP
Synonim(y):
Alumina
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Al2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
101.96
UNSPSC Code:
12352311
PubChem Substance ID:
EC Number:
215-691-6
MDL number:
eCl@ss:
38120507
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
CP
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: aluminum
availability
available only in Japan
mp
2040 °C (lit.)
SMILES string
O=[Al]O[Al]=O
InChI
1S/2Al.3O
InChI key
TWNQGVIAIRXVLR-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Aluminum oxide
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
nwg
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)