Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Al(NO3)3 · 9H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
375.13
UNSPSC Code:
12352311
PubChem Substance ID:
EC Number:
236-751-8
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
JIS special grade
assay
≥98.0%
form
solid
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: aluminum
availability
available only in Japan
pH
2.5-3.5 (25 °C, 50 g/L)
mp
73 °C (lit.)
SMILES string
O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Al+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Al.3NO3.9H2O/c;3*2-1(3)4;;;;;;;;;/h;;;;9*1H2/q+3;3*-1;;;;;;;;;
InChI key
SWCIQHXIXUMHKA-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Aluminum nitrate nonahydrate
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?