Przejdź do
01-2570
Aluminum
CP
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Al
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
26.98
UNSPSC Code:
12141702
PubChem Substance ID:
EC Number:
231-072-3
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
CP
autoignition temp.
1400 °F
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: aluminum
availability
available only in Japan
resistivity
2.6548 μΩ-cm
bp
2460 °C (lit.)
mp
660.37 °C (lit.)
density
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Al]
InChI
1S/Al
InChI key
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Flame
signalword
Danger
hcodes
Klasa składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hazard Classifications
Pyr. Sol. 1 - Water-react. 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)