Przejdź do
01-0740
Acetylacetone
JIS special grade, ≥99%
Synonim(y):
2,4-Pentanedione
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3COCH2COCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
100.12
EC Number:
204-634-0
UNSPSC Code:
12352115
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
741937
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
JIS special grade
vapor density
3.5 (vs air)
vapor pressure
6 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99%
form
liquid
autoignition temp.
662 °F
expl. lim.
11.4 %
availability
available only in Japan
refractive index
n20/D 1.452 (lit.)
pH
6 (20 °C, 200 g/L)
bp
140.4 °C (lit.)
mp
−23 °C (lit.)
density
0.975 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)CC(C)=O
InChI
1S/C5H8O2/c1-4(6)3-5(2)7/h3H2,1-2H3
InChI key
YRKCREAYFQTBPV-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acetylacetone
pictograms
FlameSkull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
95.0 °F - closed cup
flash_point_c
35 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)