Przejdź do
01-0494
Acetone
suitable for residue analysis, JIS 5000
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3COCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
58.08
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352115
Beilstein/REAXYS Number:
635680
MDL number:
Assay:
≥99.5% (GC)
Form:
liquid
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
agency
JIS 5000
vapor density
2 (vs air)
vapor pressure
184 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.5% (GC)
form
liquid
expl. lim.
13.2 %
availability
available only in Japan
refractive index
n20/D 1.359 (lit.)
bp
56 °C/760 mmHg (lit.)
mp
−94 °C (lit.)
density
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
suitability
suitable for residue analysis
format
neat
SMILES string
CC(C)=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3
InChI key
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Application
Acetone′s luminesence intensity is dependent upon the solution components . The absorption of UV light by acetone, results in its photolysis and the production of radials .
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acetone
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
-0.4 °F
flash_point_c
-18 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)