Merck
01-0050
Acetaldehyde
SAJ first grade, ≥90.0%
Synonim(y):
Ethanal
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
44.05
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
Beilstein/REAXYS Number:
505984
MDL number:
eCl@ss:
39021102
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
SAJ first grade
vapor density
1.52 (vs air)
vapor pressure
14.63 psi ( 20 °C)
assay
≥90.0%
form
liquid
autoignition temp.
365 °F
expl. lim.
60 %
availability
available only in Japan
refractive index
n20/D 1.332 (lit.)
pH
5 (20 °C)
bp
21 °C (lit.)
mp
−125 °C (lit.)
density
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC=O
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2H,1H3
InChI key
IKHGUXGNUITLKF-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acetaldehyde
signalword
Danger
Hazard Classifications
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Muta. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
-36.0 °F
flash_point_c
-37.8 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
75-07-0
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)