Przejdź do
11093037001
Roche
Chromozym t-PA
powder, 90% (enzymatic), 0.25 mM
Synonim(y):
Octan N-metylosulfonylo-D-Phe-Gly-Arg-4-nitranilidu
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
20 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2020,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
2020,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
90% (enzymatic)
form
powder
mol wt
636.7
packaging
pkg of 20 mg
manufacturer/tradename
Roche
concentration
0.25 mM
storage temp.
20-25°C
General description
N-Methylsulfonyl-D-Phe-Gly-Arg-4-nitranilide acetate
Application
Use Chromozym® t-PA (tissue plasminogen activator) (C24H32N8O7S x CH3COOH) as a substrate for the determination of t-PA, both in purified preparations and in cell culture supernatants. Moreover, it can be applied to evaluate the content of one-chain and two-chain t-PA.
Preparation Note
Working concentration: Approximately 0.25 mM
Storage conditions (working solution): 2 to 8 °C
An aqueous solution of Chromozym t-PA (4mM) is stable for at least two weeks if stored at 2 to 8 °C.
Analysis Note
Purity: >90% (enzymatic)
Contaminant: <0.5% free 4-nitraniline
Other Notes
For life science research only. Not for use in diagnostic procedures.
N-Methylsulfonyl-D-Phe-Gly-Arg-4-nitranilide-acetate
Legal Information
Chromozym is a registered trademark of Pentapharm AG, Basel
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1037846100110378445001233526
description
powder, 90% (enzymatic), 0.25 mM
description
90%, powder, pkg of 20 mg
description
90% (enzymatic), powder, pkg of 20 mg
description
Coagulation Factor Xa, Human Plasma, CAS 9002-05-5, is a native coagulation factor Xa prepared from Factor X by activation with Russel′s viper venom. The venom is removed after activation.
assay
90% (enzymatic)
assay
90%
assay
90% (enzymatic)
assay
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
lyophilized
storage temp.
20-25°C
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
Calbiochem®
packaging
pkg of 20 mg
packaging
pkg of 20 mg
packaging
pkg of 20 mg
packaging
-
concentration
0.25 mM
concentration
-
concentration
-
concentration
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)