Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
20 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 344,00 zł |
Informacje o tej pozycji
344,00 zł
description
N-methyl-N-deacetyl-colchicine
sterility
sterile; 0.2 μm filtered
form
solution
packaging
pkg of 20 mL (10 μg/ml)
manufacturer/tradename
Roche
technique(s)
blocking: suitable
impurities
microbial, tested
solubility
water: miscible
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN[C@H]1CCc2cc(OC)c(OC)c(OC)c2C3=CC=C(OC)C(=O)C=C13
InChI
1S/C21H25NO5/c1-22-15-8-6-12-10-18(25-3)20(26-4)21(27-5)19(12)13-7-9-17(24-2)16(23)11-14(13)15/h7,9-11,15,22H,6,8H2,1-5H3/t15-/m0/s1
InChI key
NNJPGOLRFBJNIW-HNNXBMFYSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solution | form crystalline powder | form liquid | form powder |
| technique(s) blocking: suitable | technique(s) - | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) - |
| manufacturer/tradename Roche | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 10-30°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility water: miscible | solubility chloroform: 10 mg/mL, ethanol: soluble | solubility - | solubility chloroform: 10 mg/mL, ethanol: soluble |
| impurities microbial, tested | impurities - | impurities - | impurities - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Colcemid
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?