Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1850,00 zł |
1850,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
solution
specific activity
~150 units/mg protein (at +25°C with hippuryl-L-arginine as the substrate)
shelf life
A decrease in activity of approx. 10% may occur within 6 months.
mol wt
34.6 kDa
packaging
pkg of 1 mL (2.8 mg)
manufacturer/tradename
Roche
storage condition
avoid repeated freeze/thaw cycles
optimum pH
7.0-9.0
storage temp.
−20°C
Application
Hydrolaza peptydylo-L-lizyny(-L-argininy)
Użyj karboksypeptydazy B do analizy sekwencji białek poprzez sukcesywne rozszczepianie podstawowych aminokwasów z C-końca białek.
Biochem/physiol Actions
Karboksypeptydaza B jest metaloproteazą Zn2+, katalizującą hydrolizę podstawowych aminokwasów L-Lys i L-Arg z pozycji C-końcowej w polipeptydach.[1]
Analysis Note
Contaminants: Contaminants expressed as percentage of carboxypeptidase B activity.
Carboxypeptidase A ≤2%
Trypsin (with Chymotrypsin as substrate) ≤0.005 U/mg
Carboxypeptidase A ≤2%
Trypsin (with Chymotrypsin as substrate) ≤0.005 U/mg
Other Notes
Wyłącznie do użytku w badaniach naukowych. Nie do użytku w procedurach diagnostycznych.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| specific activity ~150 units/mg protein (at +25°C with hippuryl-L-arginine as the substrate) | specific activity - | specific activity - | specific activity ≥17 units/mg protein |
| form solution | form lyophilized | form liquid | form liquid |
| optimum pH 7.0-9.0 | optimum pH - | optimum pH - | optimum pH - |
| mol wt 34.6 kDa | mol wt 35.1 kDa | mol wt Mw ~47 kDa | mol wt ~52 kDa |
| storage condition avoid repeated freeze/thaw cycles | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. -10 to -25°C |
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?