Merck
03359123001
Roche
Wysoce aktywna rekombinowana fosfataza alkaliczna
EIA Grade, from Pichia Pastoris
Informacje o tej pozycji
Numer WE:
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352204
Specific activity:
≥7000 units/mg protein (At 37 °C with pNPP and DEA as the substrates)
Assay:
≥95% (HPLC)
Concentration:
20 mg/mL (ready-to-use)
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥95% (HPLC)
form
buffered aqueous solution (ready-to-use, 20 mg/ml)
specific activity
≥7000 units/mg protein (At 37 °C with pNPP and DEA as the substrates)
packaging
pkg of 10 mg (500 μl)
manufacturer/tradename
Roche
concentration
20 mg/mL (ready-to-use)
optimum pH
8.0(Stability), 9.8(Activity)
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Fosfataza alkaliczna (ALP) jest enzymem hydrolazowym. Jest to wysoce aktywna forma w błonie śluzowej jelit cieląt. Jelitowa fosfataza alkaliczna cieląt jest dimeryczną glikoproteiną o masie cząsteczkowej około 140 kDa.
Rekombinowana, wysoce aktywna fosfataza alkaliczna posiada taką samą sekwencję aminokwasów jak natywna, pochodząca od bydła fosfataza alkaliczna. W procesie produkcji nie są wykorzystywane żadne składniki pochodzenia zwierzęcego. Eliminuje to ryzyko gąbczastej encefalopatii bydła (BSE) i innych infekcji wywoływanych przez zwierzęta.
Rekombinowany enzym gwarantuje doskonałą spójność każdej partii i całkowicie eliminuje ryzyko BSE.
Application
Fosfataza alkaliczna może być sprzęgana z innymi białkami poprzez grupy aminowe i węglowodanowe. Roztwór enzymu może być stosowany bezpośrednio do koniugacji bez uprzedniej dializy. Do koniugacji AP z IgG zalecana jest proporcja 2,5:1. Zastosowanie sprzężonego enzymu jest różne, od testów ELISA i mikromacierzy do analizy western blot.
Biochem/physiol Actions
Fosfataza alkaliczna (ALP) jest odpowiedzialna za usuwanie grup fosforanowych w pozycjach 5 i 3 z wielu rodzajów cząsteczek, takich jak nukleotydy, białka i alkaloidy. Może również modyfikować lipopolisacharydy poprzez defosforylację cząsteczki lipidu A, czyniąc go mniej toksycznym niż niezmodyfikowany lipid A.
Fosfataza alkaliczna katalizuje hydrolizę wielu estrów fosforanowych, takich jak estry alkoholi pierwszo- i drugorzędowych, sacharydów, alkoholi cyklicznych, fenoli i amin. Estry fosforanowe nie wchodzą w reakcje. Enzym hydrolizuje pirofosforan nieorganiczny. Właściwości kinetyczne enzymu zależą od wielu czynników, takich jak czystość enzymu, stężenie enzymu w teście, bufor, pH itp.
Features and Benefits
≥7,000 U/mg (+37°C; pNPP; DEA)
Physical form
Roztwór w 3 M NaCl, pH 7,6, 5 mM chlorku magnezu, 0,1 mM chlorku cynku, 30 mM trietanoloaminy.
Preparation Note
Aktywator: Jony Mg2-, Co2- i Mn2-
Other Notes
Wyłącznie do badań naukowych. Nie do użytku w procedurach diagnostycznych.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)