Dokumenty
YY2004040
Millipore
Cartridge Housing Sanitary Clamp 3-tube 2 in.
About This Item
Kod UNSPSC:
40161525
eCl@ss:
32031603
Średnica
7.5 mm (2 in.)
Poziom jakości
kompatybilność
for use with Series 2000 Sanitary Cartridge Housings/3-tube