Przejdź do
Y.11086
Prove Connect to LIMS
Unlimited License
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352200
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
General description
W wielu przypadkach zaleca się eksportowanie wyników i zestawów danych pomiarowych, np. w celu ich archiwizacji lub bardziej szczegółowej analizy za pomocą odpowiedniego narzędzia programowego. Spectroquant® Prove Connect to LIMS to aplikacja komputerowa do łączenia urządzeń Spectroquant® Prove z systemami oprogramowania laboratoryjnego, takimi jak LIMS i ELN. Oprogramowanie odbiera dane pomiarowe z przyrządów Spectroquant® Prove przez sieć lokalną i dostarcza je do laboratoryjnych systemów informatycznych.
Spectroquant® Prove Connect działa jako usługa w tle i obsługuje następujące formaty plików:
-XML
-CSV
Umożliwia to łatwą integrację przyrządów Spectroquant® Prove z istniejącą laboratoryjną infrastrukturą IT.
Ten element może być używany tylko w połączeniu ze spektrofotometrami Spectroquant® Prove. Komputer PC z systemem Microsoft Windows 7 SP1, Windows 8 lub Windows 10 oraz 1 GB wolnego miejsca na dysku, 4 GB pamięci RAM i połączenie sieciowe (LAN) są obowiązkowe, aby zapewnić kompatybilność.
Legal Information
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)