Przejdź do zawartości
Merck

Przejdź do

WBLUM0100

Próbki wszystkich trzech substratów Luminata Western HRP dla przeciwciał o wszystkich powinowactwach

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 kit

Przewidywany termin wysyłki20 października 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.

1710,00 zł

Informacje o tej pozycji

UNSPSC Code:
41116010
NACRES:
NB.23
eCl@ss:
42029053

1710,00 zł


Przewidywany termin wysyłki20 października 2026Szczegóły


​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Potrzebujesz pomocy? Nasz zespół doświadczonych naukowców chętnie Ci pomoże.
Pozwól nam pomóc


product line

Luminata

technique(s)

western blot: suitable

Application

Do stosowania na immunoblotach.
Western blotting, testy wiązania, analiza aminokwasów, sekwencjonowanie białek N-końcowych, dot/slot blotting, wizualizacja glikoprotein, analiza lipopolisacharydów.

Other Notes

O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktów, nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanego użytku komercyjnego.

Legal Information

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.

Porównaj podobne pozycje

Wyświetl pełne porównanie

Pokaż różnice

1 of 1

Ta pozycja
WBULS0100WBLUC0020WBLUF0020
description

-

description

Western blotting, HRP

description

Western blotting, dot/slot blotting

description

Western blotting, dot/slot blotting

technique(s)

western blot: suitable

technique(s)

western blot: suitable

technique(s)

dot blot: suitable, western blot: suitable

technique(s)

dot blot: suitable, western blot: suitable

product line

Luminata

product line

-

product line

-

product line

-


Klasa składowania

12 - Non Combustible Liquids

Co się dzieje?

WGK 2

Temperatura zapłonu (°F)

Not applicable

Temperatura zapłonu (°C)

Not applicable



Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów




Questions

Reviews

No rating value

Active Filters