Przejdź do
VCWP29325
MF-Millipore Membrane
pore size 0.1 μm, filter diam. 293 mm, hydrophilic
Synonim(y):
MF-Millipore Membrane, mixed cellulose esters, Hydrophilic, 0.1 μm, 293 mm, white, plain
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 ea
Przewidywany termin wysyłki12 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
3390,00 zł
Informacje o tej pozycji
eCl@ss:
32031602
UNSPSC Code:
40161507
3390,00 zł
Przewidywany termin wysyłki12 listopada 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
material
mixed cellulose esters (MCE) , plain filter, white filter
description
Microdialysis of DNA and proteins
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
MF-Millipore
parameter
0.4 L/min-cm2 air flow rate, 1.5 mL/min-cm2 water flow rate, 75 °C max. temp.
filter diam.
293 mm
thickness
105 μm
gravimetric extractables
1.5%
refractive index
n/D 1.5
matrix
MF-Millipore
pore size
0.1 μm pore size, 74 % porosity
bubble point
≥14.1 bar, air with water at 23 °C
General description
Filter Type: Screen filter
Application
Microdialysis of DNA and proteins
Other Notes
Directions for Use
  • Organism Retention: Microorganism
  • Mode of Action: Filtration (size exclusion)
  • Application: BioProcessing
  • Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
  • Instructions for Use: Please refer first page of Visual Inspection Guide
  • Storage Statement: Store in dry location
  • Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Legal Information
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under MF-Millipore Membrane
Piktogramy
Flame
Słowo ostrzegawcze
Danger
Klasa składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - ED ENV 1 - Flam. Sol. 1
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
9036-19-5
CAS No.
9036-19-5
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)