Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 ea | Przewidywana wysyłka DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 329,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.31
UNSPSC Code:
23151818
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócsterility
sterile; ethylene oxide treated
Quality Segment
feature
ready-to-use
packaging
10 pak of
application(s)
pharmaceutical
storage temp.
15-25°C
General description
Zestaw do pobierania próbek Steritest® jest akcesorium przeznaczonym do montażu na urządzeniach Steritest® Neo w celu pobierania próbek lub wstrzykiwania do kanistra za pomocą igły (w zestawie).
Można go łatwo zamontować na dowolnym kanistrze Steritest® Neo w razie potrzeby, aby pobierać próbki lub wstrzykiwać bez ryzyka dla rąk lub kanistra.
Można go łatwo zamontować na dowolnym kanistrze Steritest® Neo w razie potrzeby, aby pobierać próbki lub wstrzykiwać bez ryzyka dla rąk lub kanistra.
Application
Zestaw do pobierania próbek Steritest® (igła + prowadnica) służy do
- Pobierania porcji pożywki z kanistrów w trakcie lub po inkubacji podczas testów sterylności.
- Wstrzykiwania do pojemnika dla kontroli pozytywnych
Legal Information
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?