Przejdź do
TZHVCA210
Steritest® Urządzenie NEO
For liquids in cartridges and small soft plastic containers, Red base canister comes with a single short (20 mm) needle., pkg of 10 blisters per box (Single packed)
Synonim(y):
Urządzenie Red Base Steritest® NEO do testowania sterylności, Urządzenie do testowania sterylności, urządzenie do filtracji membranowej, kanister do filtracji membranowej, zamknięta filtracja membranowa
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2860,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
23151818
2860,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
​
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
Nylon 66 adapter (for needle), PVC tubing (double lumen), PVDF membrane, stainless steel (for needle), styrene-acrylonitrile (SAN) (for canister)
agency
EP 2.6.1, JP 4.06, USP 71
sterility
sterile; γ-irradiated
feature
Red base canister comes with a single short (20 mm) needle.
manufacturer/tradename
Steritest®
packaging
pkg of 10 blisters per box (Single packed)
parameter
120 mL sample volume (graduation marks at 25, 50, 75 and 100 mL), 3.1 bar max. inlet pressure (45 psi) at 25 °C, 45 °C max. temp.
tubing L
850 mm
color
red Canister Base
matrix
Durapore®
pore size
0.45 μm pore size
input
liquid
pharmaceutical(s)
application(s)
pharmaceutical
sterility testing
compatibility
for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01), for use with Steritest® Symbio ISL Pump Kit, 2 media (SYMBISL01), for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01), For liquids in cartridges and small soft plastic containers
General description
Konfiguracja urządzenia: 2 kanistry
Steritest® NEO to urządzenie do filtracji membranowej do testowania sterylności produktów farmaceutycznych, które można filtrować. Urządzenie upraszcza każdy aspekt testowania, od obsługi po identyfikowalność. Zamknięty system minimalizuje liczbę wyników fałszywie dodatnich i oferuje najwyższy poziom jakości i niezawodności. Urządzenie to zapewnia, że produkty farmaceutyczne nigdy nie są narażone na działanie środowiska podczas procesu testowania. Ten system testowy oferuje zoptymalizowany i w pełni zgodny z przepisami proces testowania, gdy jest używany z pompą Steritest® Symbio, określonymi akcesoriami oraz wysokiej jakości pożywkami i płynami do płukania. Urządzenie Steritest® NEO do płynów w kartridżach zawiera krótką (20 mm) pojedynczą igłę dla łatwego i bezpiecznego dostępu do kartridża lub małego miękkiego plastikowego pojemnika oraz oddzielną igłę odpowietrzającą. Czerwona podstawa pojemnika wskazuje na niską adsorpcję membrany z polifluorku winylidenu (PVDF) Durapore® i specjalną konstrukcję drenu. Optymalizuje to płukanie produktów, które hamują rozwój drobnoustrojów.
Application
Urządzenie Steritest® NEO do płynów w kartridżach jest używane do testowania sterylności płynów o działaniu przeciwdrobnoustrojowym
Features and Benefits
  • Kompleksowa obsługa testów sterylności za pomocą naszych urządzeń, pomp, mediów, płynów i usług
  • Urządzenia Steritest® są produkowane w naszym Centrum Doskonałości w Molsheim we Francji, z zachowaniem wysokiej jakości standardów kontroli i Certyfikatu Jakości dla każdej partii.
  • Nowa konstrukcja igły
Konstrukcja tej nowej igły została zoptymalizowana dzięki krótkiej długości igły, uchwytom i grzbietom, aby zapewnić operatorowi zręczność i bezpieczeństwo podczas przekłuwania małego pojemnika.
  • Inteligentniejszy przepływ pracy
Nowe urządzenie kartridżowe Steritest® NEO korzysta ze wszystkich ulepszeń, takich jak kolorowe zaciski, podziałki do dokładnego pomiaru objętości, zoptymalizowana identyfikacja i identyfikowalność dzięki nowej odklejanej etykiecie.
  • Całkowicie zamknięta konfiguracja
Produkty farmaceutyczne nigdy nie są narażone na działanie środowiska podczas procesu testowania za pomocą urządzeń Steritest® NEO. Filtracja, płukanie, dodawanie pożywek i inkubacja są przeprowadzane w zamkniętym systemie.
  • Stała wydajność
100% testy integralności, rygorystyczne testy fizyczne i mikrobiologiczne przeprowadzane na każdym etapie montażu urządzenia Steritest® NEO przed zwolnieniem z produkcji.
  • Nowe narzędzie do odłączania rurek
Zaciski do cięcia Velax® są montowane na wszystkich urządzeniach Steritest® NEO i umożliwiają bezpieczne i łatwe cięcie rurek.
Packaging
Opakowanie 10 pojedynczo pakowanych blistrów w pudełku
Legal Information
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
VELAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Steritest® Urządzenie NEO
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)