Przejdź do
TR-1004
Cloning Cylinder, 8 mm x 8 mm diameter
Synonim(y):
lentiviral transduction
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
15 units
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
319,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
eCl@ss:
32011202
Manufacturer/tradename:
Specialty Media
319,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
manufacturer/tradename
Specialty Media
Quality Segment
input
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
General description
Store at ambient temp.
Application
Research Category
Cell Culture
Packaging
15 sterile cylinders/60mm dish
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
TR-10052753733326
manufacturer/tradename
Specialty Media
manufacturer/tradename
Specialty Media
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
input
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
input
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
input
-
input
-
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
storage temp.
-
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
Klasa składowania
10-13 - German Storage Class 10 to 13