Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.79
UNSPSC Code:
23151818
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
PVC (Feet), stainless steel screw(s)
agency
complies with EP (2.6.1), complies with JP (4.06), complies with USP (71)
manufacturer/tradename
Steritest®
application(s)
pharmaceutical
sterility testing
compatibility
for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01), for use with Steritest® Symbio Pump
shipped in
ambient
General description
Stopki do pomp Steritest® Symbio są opcjonalnym akcesorium do stosowania pomp Steritest® Symbio w okapach z przepływem laminarnym. Pompy Steritest® Symbio są używane do testowania sterylności w najmniejszych środowiskach testowych, w tym w kapturze z przepływem laminarnym, szafie bezpieczeństwa biologicznego, pomieszczeniu czystym, a nawet wewnątrz izolatora. Nóżki pomp są wykonane z polichlorku winylu i ułatwiają odkażanie w obszarze roboczym.
Application
Nóżki do pomp Steritest® Symbio to opcjonalne akcesorium do stosowania pomp Steritest® Symbio w okapach z przepływem laminarnym w celu usprawnienia przepływu pracy i zwiększenia bezpieczeństwa podczas testów sterylności.
Legal Information
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?