Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
23151818
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
silicone seal
agency
JP (4.06), USP (71), complies with EP (2.6.1)
manufacturer/tradename
Steritest®
application(s)
filtration
pharmaceutical
sample preparation
sterility testing
compatibility
for use with Steritest® Symbio Pump
shipped in
ambient
General description
Uszczelka końcowa łamacza ampułek Steritest® jest częścią zamienną do łamacza ampułek Steritest®. Łamacz ampułek pomaga utrzymać stół roboczy wolny od szklanych cząstek i kropelek. Uszczelki nasadki końcowej służą do uszczelniania nasadki rozbijacza ampułek Steritest®
Application
Łamacz szklanych ampułek Steritest® służy do bezpiecznego otwierania szklanych ampułek (z lub bez wstępnie naciętych szyjek). To akcesorium usprawnia przepływ pracy i zwiększa bezpieczeństwo podczas filtracji laboratoryjnej i testów sterylności.
Legal Information
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?