Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
MoNa2O4 · 2H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
241.95
EC Index Number:
231-551-7
UNSPSC Code:
12352302
MDL number:
Assay:
99.5-103.0%
Grade:
ACS reagent
Form:
powder
Solubility:
840 g/L
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
ACS reagent
Quality Segment
agency
meets USP/NF
assay
99.5-103.0%
form
powder
color
white
pH
9-10 (20 °C, 840 g/L in H2O)
mp
687 °C
solubility
840 g/L
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.005%, phosphate (PO43-): ≤5 ppm, sulfate (SO42-): ≤0.015%
cation traces
Fe: ≤0.001%, NH4+: ≤0.001%, heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
InChI
1S/Mo.2Na.4O/q;2*+1;;;2*-1
InChI key
TVXXNOYZHKPKGW-UHFFFAOYSA-N
Application
Spełnia specyfikacje ACS, spełnia specyfikacje odczynników do testowania monografii USP/NF GR ACS
Analysis Note
Amon (NH4)0,001% maksOznaczenie99.5-103.0%Chlorek (Cl)0,005% maxKolorBiałyPostaćProszekMetale ciężkie (jako Pb)maks. 5 ppmSubstancje nierozpuszczalne0,005% maxŻelazo (Fe)0,001% maksFosforan (PO4)5ppm maxSiarczan (SO4)0,015% makspH 5% roztworu w temperaturze 25°C7.0-10.5
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Diwodzian molibdenianu sodu
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c