Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Na2CO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
105.99
EC Index Number:
207-838-8
UNSPSC Code:
12352302
Beilstein/REAXYS Number:
4154566
MDL number:
Assay:
≥99.9% dry basis (acidimetric)
Grade:
ACS reagent
Form:
powder
Solubility:
212.5 g/L
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
ACS reagent
Quality Segment
assay
≥99.9% dry basis (acidimetric)
form
powder
impurities
≤0.01% Insoluble matter
loss
≤1% loss on drying, 300°C
pH
11.16 (25 °C, 4 g/L in H2O)
mp
851 °C (lit.)
solubility
212.5 g/L
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.001%, phosphate (PO43-): ≤0.001%, silicate (as SiO2): ≤0.005%, sulfur compounds (as SO42-): ≤0.003%
cation traces
Ca: ≤0.005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.0005%, heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
O=C(O[Na])O[Na]
InChI
1S/CH2O3.2Na/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
InChI key
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Application
anhydrous, granular, Meets ACS Specifications GR ACS
Biochem/physiol Actions
Buffer component, may be used for the removal of peripheral membrane proteins.
Analysis Note
Assay (acidimetric; calc. on dried substance)99.9% minCalcium (Ca)0.005% maxChloride (Cl)0.001% maxHeavy metals (as Pb)0.0005% maxInsoluble matter0.01% maxIron (Fe)0.0005% maxLoss on drying (300°C)1.0% maxMagnesium (Mg)0.0005% maxPhosphate (PO4)0.001% maxPotassium (K)0.005% maxSilicate (SiO2)0.005% maxTotal sulfur (as SO4)0.003% max
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium carbonate
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?