Merck
ST1582
Anty-MAOB królicze pAb
liquid, Calbiochem®
Synonim(y):
Anty-monoaminowa oksydaza B
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human, mouse
Application:
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
liquid
does not contain
preservative
species reactivity
human, mouse
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
isotype
IgG1
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MAOB(4129)
General description
Oczyszczone królicze przeciwciało poliklonalne. Rozpoznaje białko MOAB o masie ~70 kDa.
Rozpoznaje białko MOAB o masie ~70 kDa w tkance wątroby ludzkiej i mysiej.
To królicze pAb anty-MAOB jest zatwierdzone do stosowania w immunoblottingu do wykrywania MAOB.
Immunogen
Człowiek
Ludzki MAOB o pełnej długości (aa 1-520)
Application
Immunoblotting (1-5 g/ml)
Physical form
W PBS, pH 7,2.
Preparation Note
Po wstępnym rozmrożeniu, podzielić i zamrozić (-20°C).
Analysis Note
Kontrola negatywna
Komórki 293T
Kontrola pozytywna
Ludzka tkanka wątroby, mysia tkanka wątroby
Other Notes
Zmienne związane z warunkami testu będą dyktować właściwe rozcieńczenie robocze.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Przegląd przepisów (Z)
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg