Przejdź do
ST1507
Mysz anty-AKR1B10 mAb (1A6)
liquid, clone 1A6, Calbiochem®
Synonim(y):
Anty-Aldo-Keto Reductase 1B10
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki10 lipca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2610,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
1A6, monoclonal
Species reactivity:
human
Application:
Citations:
1
2610,00 zł
Przewidywany termin wysyłki10 lipca 2026Szczegóły
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
1A6, monoclonal
form
liquid
does not contain
preservative
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
dilution
(ELISA
Immunoblotting (1-5 µg/mL)
Immunocytochemistry (10 µg/mL)
Paraffin Sections (3 µg/mL))
isotype
IgG2a
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... AKR1B10(57016)
General description
Anty-AKR1B10. Monoklonalny Mpuse, klon 1A6 rozpoznaje białko ~37 kDa AKR1B10 w komórkach HepG2 i HeLa oraz ludzkiej tkance okrężnicy. Jest zatwierdzony do testów ELISA, WB, ICC i skrawków parafinowych.
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne. Rozpoznaje białko AKR1B10 o masie ~37 kDa.
Rozpoznaje białko ~37 kDa AKR1B10 w komórkach HepG2 i HeLa oraz ludzkiej tkance okrężnicy.
Immunogen
NA
Rekombinowany polipeptyd odpowiadający aminokwasom 76-144 ludzkiego AKR1B10, wyrażony jako białko fuzyjne GST
Application
ELISA (patrz komentarze)
Immunoblotting (1-5 g/ml)
Immunocytochemia (10 g/ml)
Skrawki parafinowe (3 g/ml)
Physical form
W PBS, pH 7,2.
Preparation Note
Po wstępnym rozmrożeniu, podzielić i zamrozić (-20°C).
Analysis Note
Kontrola pozytywna
Komórki HepG2, ludzka tkanka okrężnicy, komórki HeLa
Other Notes
Ahn K.H., et al. 2010 JOURNAL OF HEALTH SCIENCE56, 287.
Satow, R., et al. 2010. Clin. Cancer Res.16, 2518.
W przypadku testu ELISA to przeciwciało może być stosowane jako przeciwciało wychwytujące; zalecane stężenie to 10 ng/ml, 1 µg/basenik, 100 µl całkowitej objętości. Zmienne związane z warunkami testu będą dyktować właściwe rozcieńczenie robocze.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Przegląd przepisów (Z)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
WH0057016M1HPA020280386023
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified antibody
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
mouse
clone
1A6, monoclonal
clone
1A6, monoclonal
clone
polyclonal
clone
M16.10A1, monoclonal
Gene Information
human ... AKR1B10(57016)
Gene Information
human ... AKR1B10(57016)
Gene Information
human ... AKR1B10(57016)
Gene Information
human ... SERPINH1(871)
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
mouse, porcine, chicken, canine, human, hamster, guinea pig, bovine, rat, monkey, sheep
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg