Merck
ST1053
Podjednostki rdzenia proteasomu anty-20S Królicze pAb
liquid, Calbiochem®
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
yeast, human, mouse
Application:
Citations:
3
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
diluted serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
liquid
contains
≤0.1% sodium azide as preservative
species reactivity
yeast, human, mouse
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
dilution
(Immunoblotting (1:1000-1:10,000,
Immunoprecipitation
Paraffin Sections (1:100))
isotype
IgG
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PSMB2(5690)
General description
Królicze przeciwciało poliklonalne dostarczane w postaci rozcieńczonej surowicy. Rozpoznaje podjednostki rdzenia proteasomu 20S o masie ~27-30 kDa (α5, α7, β1, β5i i β7).
Rozpoznaje podjednostki rdzenia proteasomu 20S o masie ~25-30 kDa (α5, α7, β1, β5i i β7) w ludzkich erytrocytach, komórkach HeLa i komórkach 3T3.
To anty-20S Proteasome Core Subunits Rabbit pAb jest zatwierdzone do stosowania w immunoblottingu, immunoprecypitacji, skrawkach parafinowych do wykrywania podjednostek rdzenia proteasomu 20S.
Immunogen
Człowiek
proteasomy ludzkich erytrocytów
Application
Immunoblotting (1:1000-1:10 000, patrz odniesienia do aplikacji)
Immunoprecypitacja (patrz komentarze)
Skrawki parafinowe (1:100)
Physical form
Surowica rozcieńczona w PBS.
Preparation Note
Po wstępnym rozmrożeniu, podzielić i zamrozić (-20°C).
Analysis Note
Kontrola pozytywna
komórki HeLa, mysie fibroblasty RSV 3T3 lub lizaty całych komórek drożdży
Other Notes
Zgłaszano również, że przeciwciało to działa w przypadku immunoprecypitacji. Przeciwciało należy miareczkować w celu uzyskania optymalnych wyników w poszczególnych systemach.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Drażniący (B)
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c