ST1049
Anti-20S Proteasome α1, 2, 3, 5, 6, & 7-Subunits Mouse mAb (MCP231)
liquid, clone MCP231, Calbiochem®
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
MCP231, monoclonal
Postać
liquid
zawiera
≤0.1% sodium azide as preservative
reaktywność gatunkowa
human, yeast, rat, rabbit, mouse
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
izotyp
IgG1
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PSMA1(5682)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Immunoblotting (1:1000, chemiluminescence)
Immunoprecipitation (not recommended)
ELISA (see comments)
Immunofluorescence (see application references)
Immunocytochemistry (see application references)
Immunohistochemistry (see application references)
Frozen Sections (see application references)
Ostrzeżenie
Komentarz do analizy
Human placental tissue