Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 ea | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 2570,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2570,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Quality Segment
material
mixed cellulose esters (MCE) , plain filter, white filter
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
MF-Millipore™
parameter
30 L/min-cm2 air flow rate, 320 mL/min-cm2 water flow rate, 75 °C max. temp.
filter diam.
293 mm
thickness
180 μm
gravimetric extractables
6%
refractive index
n/D 1.495
matrix
MF-Millipore™
pore size
3.0 μm pore size, 83 % porosity
bubble point
≥0.7 bar, air with water at 23 °C
General description
Other Notes
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer first page of Visual Inspection Guide
- Storage Statement: Store in dry location
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under MF-Millipore Membrane
signalword
Danger
Klasa składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
hcodes
Hazard Classifications
ED ENV 1 - Flam. Sol. 1
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
9036-19-5
9036-19-5
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?