material
PTFE , high-density polyethylene , high-density polyethylene housing (HDPE)
sterility
non-sterile
product category
syringe filters
product line
Millex™
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Millex™
parameter
200 bar max. inlet pressure, 45 °C max. temp.
technique(s)
LC/MS: suitable, UHPLC-MS: suitable, UHPLC: suitable, analytical sample preparation: suitable, mass spectrometry (MS): suitable
H
19.7 mm
filtration area
0.1 cm2
hold-up volume
10 μL
membrane diam.
4 mm
size
1 mL
pore size
0.2 μm
input
sample type aqueous solution(s)
sample type organic solution(s)
fitting
female Luer-Lok® inlet, inlet female Luer-Lok®, male Luer outlet stepped slip, outlet stepped slip male Luer
binding type
Protein low binding
General description
- Najniższy poziom ekstrahowalności, optymalizacja poziomów tła wrażliwych analiz, takich jak UHPLC i LC-MS<br />
- Filtracja roztworów zawierających białka oraz roztworów wodnych i organicznych<br />
- Dostępne w rozmiarach porów 0,20 µm i 0,45 µm oraz trzech średnicach dostosowanych do potrzeb danego zastosowania.
Dostępne w wielu rozmiarach opakowań:<br />SKU kończące się na NS (-------NS): 50 sztuk w opakowaniu<br />SKU kończące się na NL (-------NB): 100 sztuk w opakowaniu<br />SKU kończące się na NB (-------NB): 250 sztuk w opakowaniu<br />SKU kończące się na NK (-------NK): 1000 sztuk w opakowaniu<br />SLCRT13NL: 100 sztuk w opakowaniu. Te filtry strzykawkowe mają wylot w postaci rurki<br /><br />Zastosowania:<br /> Filtracja próbek przed UHPLC, HPLC i Mass Spec; Filtracja rozpuszczalników; Oczyszczanie roztworów wodnych i organicznych.
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Jednostka filtrująca napędzana strzykawką