Przejdź do
SF02F2001
SUS Filter Powder Sintering
pore size 2.0 μm, cartridge nominal length 20 in. (50 cm), Code F (double open end w/flat gaskets)
Synonim(y):
SUS Filter Powder Sintering 2 μm Code F 20 in.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Przewidywany termin wysyłki09 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
4240,00 zł
Informacje o tej pozycji
eCl@ss:
32031610
UNSPSC Code:
23151806
4240,00 zł
Przewidywany termin wysyłki09 czerwca 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
PTFE seal, stainless steel
manufacturer/tradename
SUS Filter
availability
available only in Japan
parameter
686 bar max. differential pressure, 686 kPa max. inlet pressure at 40 °C
cartridge nominal length
20 in. (50 cm)
pore size
2.0 μm nominal pore size, 2.0 μm pore size
input
sample type liquid
cartridge code
Code F (double open end w/flat gaskets)
General description
Device Configuration: Cartridge
Features and Benefits
Format: Single Layer
Preparation Note
Sterilization Method
Multiple Steam Sterilizable
Still not finding the right product?
Explore all of our products under SUS Filter Powder Sintering