Przejdź do zawartości
SCWP14250
MCE Membrane Filter, 8.0 μm Pore Size
MF-Millipore, filter diam. 142 mm, hydrophilic
Synonim(y):
MF-Millipore Membrane Filter, 8 µm pore size
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
40161507
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031602
Pore size:
8.0 μm pore size, 84 % porosity
Material:
mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter, white filter
Feature:
hydrophilic
Diam.:
142 mm
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
material
mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter, white filter
description
142 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 50 discs
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
MF-Millipore, Millipore
parameter
620 mL/min-cm2 water flow rate, 65 L/min-cm2 air flow rate, 75 °C max. temp.
diam.
142 mm
filter diam.
142 mm
thickness
135 μm
gravimetric extractables
6%
refractive index
n/D 1.515
matrix
MF-Millipore
pore size
8.0 μm pore size, 84 % porosity
capacity
150 μg/cm2 binding capacity (protein)
bubble point
≥0.42 bar, air with water at 23 °C
shipped in
ambient
Application
  • QC of fluid holding tanks
  • Fluid monitoring
  • Air monitoring
  • Particle collection
  • Particle analysis
Legal Information
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Piktogramy
Flame
Słowo ostrzegawcze
Danger
Klasa składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
ED ENV 1 - Flam. Sol. 1
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
9036-19-5
CAS No.
9036-19-5
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)