Przejdź do
SCT249
BioTracker Spermidynowa poliaminowa zielona sonda fluorescencyjna do żywych komórek
Human
Synonim(y):
klikalna sonda poliaminowa, sonda poliaminowa, sonda spermidynowa, sonda systemu transportu poliamin, sonda żywej komórki
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 vial
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1260,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
NACRES:
NB.12
Biological source:
human
Manufacturer/tradename:
Millipore
1260,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
BioTracker Spermidynowa poliaminowa zielona sonda fluorescencyjna do żywych komórek,
biological source
human
Quality Segment
packaging
vial of 500 μg
manufacturer/tradename
Millipore
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Poliaminy odgrywają wiele krytycznych ról w komórce. Niektóre z tych procesów obejmują ekspresję genów, proliferację i różnicowanie komórek oraz zarządzanie stresem komórkowym.
Dysregulacja poliamin jest kluczowa w różnych nowotworach. W raku jelita grubego zawartość i biosynteza poliamin jest znacznie wyższa w porównaniu z prawidłową tkanką jelita grubego. Związek między poliaminami i ich metabolitami został wykorzystany do obserwacji progresji w nowotworach piersi, płuc, jelita grubego, jajnika, prostaty i trzustki.
W normalnych komórkach istnieje ścisła regulacja poliamin poprzez normalne mechanizmy komórkowe. Jednym z nich jest system transportu poliamin (PTS). Charakterystyka PTS nie jest w pełni zrozumiała, ale badanie PTS wykazało, że wiele komórek nowotworowych ma wysoką aktywność PTS, co sugeruje, że system ten jest obiecującym celem badań nad rakiem.
Application
Związek między układami poliaminowymi a nowotworami --- a także krytycznymi normalnymi procesami komórkowymi --- doprowadził do stworzenia klikalnych pochodnych poliaminowych, które są innowacyjnymi i nowymi narzędziami do badań funkcjonalnych systemu transportu poliaminowego (PTS). Spermidyna i inne ważne pochodne poliaminy zostały sprzężone z fluoroforem BODIPY za pomocą chemii kliknięć.
MW: 599,44 g/mol
WŁAŚCIWOŚCI SPECJALNE
λex: 494 nm
λem: 508 nm
Features and Benefits
Sonda BioTracker Clickable Polyamine Spermidine Live Cell Probe jest sprzężona z zielonym fluoroforem, aby umożliwić badanie śledzenia poliamin z doskonałym wychwytem komórkowym. Sondę można rozpuścić w DMSO, aby uzyskać roztwór podstawowy o stężeniu 10 mM. 1 ml roztworu podstawowego o stężeniu 10 mM można dodać do 1 ml pożywki, aby uzyskać roztwór roboczy o stężeniu 10 uM. Dodać roztwór sondy/pożywki do umytych komórek i inkubować w temperaturze 37C przez maksymalnie 4 godziny.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze -20 °C, chronić przed światłem
Other Notes
Ta pochodna spermidyny sprzężona z BODIPY jest zoptymalizowana do badania systemu transportu poliaminy, który jest wykorzystywany w różnych nowotworach.
Legal Information
BioTracker is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c