Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1110,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
NACRES:
NA.81
Biological source:
human
Manufacturer/tradename:
Millipore
1110,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
BioTracker™ Sonda aktywności proteasomu TAS2 w żywych komórkach,
biological source
human
Quality Segment
form
lyophilized solid
packaging
vial of 500 μg
manufacturer/tradename
Millipore
technique(s)
activity assay: suitable, cell culture | stem cell: suitable, flow cytometry: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Istniejące sondy fluorescencyjne oparte na aktywności proteasomu generalnie charakteryzują się słabą fluorescencją i problemami z selektywnością.
TAS2 jest sondą fluorescencyjną opartą na substracie, przeznaczoną do rozszczepiania i uwalniania przez eukariotyczną podjednostkę 20S cząsteczki rdzeniowej proteasomu w celu monitorowania aktywności proteasomu. TAS2 wykazuje wysoką selektywność i odporność na niespecyficzne rozszczepianie przez proteazy w ludzkiej surowicy. Sonda BioTracker™ TAS2 Proteasome Activity Probe może być skutecznie wykorzystywana w takich zastosowaniach, jak testy na żywych komórkach, cytometria przepływowa lub mikroskopia fluorescencyjna na żywych komórkach.
MW=1407,12 g/mol
Sonda jest rozpuszczalna w DMSO. Robocze stężenie końcowe sondy wynosiło 5-30 uM w odpowiednich pożywkach wzrostowych przez 90 minut.
WŁAŚCIWOŚCI SPECTRALNE
Maks. wzbudzenie λ: 496 nm
Maks. emisja λ: 524 nm
Obrazowanie przeprowadzono za pomocą lasera wzbudzającego 488 nm i okna emisji 515-555 nm.
REFERENCJE
Zerfas BL, Coleman RW, Salazar-Chaparro AF, Macatangay NJ, Trader DJ. 2020. Fluorescencyjne sondy z nienaturalnymi aminokwasami do monitorowania aktywności proteasomu w czasie rzeczywistym. ACS Chemical Biology. 15(9):2588–2596. doi:https://doi.org/10.1021/acschembio.0c00634.
TAS2 jest sondą fluorescencyjną opartą na substracie, przeznaczoną do rozszczepiania i uwalniania przez eukariotyczną podjednostkę 20S cząsteczki rdzeniowej proteasomu w celu monitorowania aktywności proteasomu. TAS2 wykazuje wysoką selektywność i odporność na niespecyficzne rozszczepianie przez proteazy w ludzkiej surowicy. Sonda BioTracker™ TAS2 Proteasome Activity Probe może być skutecznie wykorzystywana w takich zastosowaniach, jak testy na żywych komórkach, cytometria przepływowa lub mikroskopia fluorescencyjna na żywych komórkach.
MW=1407,12 g/mol
Sonda jest rozpuszczalna w DMSO. Robocze stężenie końcowe sondy wynosiło 5-30 uM w odpowiednich pożywkach wzrostowych przez 90 minut.
WŁAŚCIWOŚCI SPECTRALNE
Maks. wzbudzenie λ: 496 nm
Maks. emisja λ: 524 nm
Obrazowanie przeprowadzono za pomocą lasera wzbudzającego 488 nm i okna emisji 515-555 nm.
REFERENCJE
Zerfas BL, Coleman RW, Salazar-Chaparro AF, Macatangay NJ, Trader DJ. 2020. Fluorescencyjne sondy z nienaturalnymi aminokwasami do monitorowania aktywności proteasomu w czasie rzeczywistym. ACS Chemical Biology. 15(9):2588–2596. doi:https://doi.org/10.1021/acschembio.0c00634.
Proteasom, skomplikowany kompleks białkowy, który kontroluje poziomy białek i ważne szlaki komórkowe, ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania i homeostazy komórek eukariotycznych. Proteasom działa w celu degradacji białek, które są uszkodzone lub nie są już potrzebne. Komórka selektywnie transportuje te białka do rozbicia na mniejsze jednostki peptydowe, które mogą być poddane recyklingowi i wykorzystane do innych niezbędnych potrzeb komórki. Eukariotyczny proteasom 26S składa się z dwóch podjednostek, podjednostki regulatorowej 19S i podjednostki rdzeniowej 20S. Proteasom działa poprzez znakowanie białek przeznaczonych do degradacji łańcuchem ubikwityny, który jest rozpoznawany przez podjednostkę regulatorową 19S. Po rozpoznaniu, monomery ubikwityny są usuwane, a pozostałe peptydy są hydrolizowane przez podjednostkę rdzeniową 20S.
Nieprawidłowe funkcjonowanie proteasomu jest związane z wieloma chorobami, w tym z różnymi nowotworami. To sprawia, że proteasom jest bardzo interesującym celem do dalszych badań i potencjalnego rozwoju terapeutycznego.
Nieprawidłowe funkcjonowanie proteasomu jest związane z wieloma chorobami, w tym z różnymi nowotworami. To sprawia, że proteasom jest bardzo interesującym celem do dalszych badań i potencjalnego rozwoju terapeutycznego.
Application
Czystość: > 98% potwierdzona metodą HPLC. Struktura potwierdzona przez HNMR, LC-MS i analizę elementarną.
Features and Benefits
Sonda BioTracker TAS2 Live Cell Probe wykazuje silną fluorescencję i jest wysoce specyficzna dla aktywności proteasomu w komórkach ssaków.
Physical form
Jasnożółte ciało stałe.
Preparation Note
Sondę BioTracker™ TAS2 Proteasome Activity Live Cell Probe należy przechowywać w temperaturze -20°C, w suchym miejscu i chronić przed światłem Uwaga: Przed otwarciem fiolkę należy krótko odwirować, aby zebrać jej zawartość na dnie.
Other Notes
Sonda do wykrywania aktywności proteasomów za pomocą mikroskopii fluorescencyjnej lub cytometrii przepływowej. SCT235 jest cennym odczynnikiem do badań nad funkcją proteasomów w zdrowiu i chorobach, w tym nowotworach.
Legal Information
BioTracker is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c