Merck
SCT141
Czerwony barwnik lizosomów BioTracker 540
Live cell imaging dye for acidic cellular organelles such as lysosomes.
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352207
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
technique(s)
cell based assay: suitable
detection method
fluorometric
General description
Lizosomy to zamknięte w błonie organelle, które zawierają szereg enzymów zdolnych do rozkładania wszystkich rodzajów materiału biologicznego, w tym białek, kwasów nukleinowych, węglowodanów i lipidów.
Lizosomy funkcjonują jako układ trawienny komórki, służąc zarówno do degradacji materiału pobranego spoza komórki, jak i do trawienia przestarzałych składników samej komórki.
Barwniki BioTracker Lysosome są fluorescencyjnymi barwnikami do obrazowania lokalizacji i morfologii lizosomów w żywych komórkach. Barwniki gromadzą się w środowisku niskiego pH lizosomów, co skutkuje wysoce specyficznym barwieniem lizosomów bez potrzeby etapu płukania.
Czerwony barwnik lizosomowy BioTracker 540 może być wykrywany przy użyciu czerwonego kanału Cy3.
Właściwości spektralne:
  • Absorbancja: 541nm
  • Emisja: 634nm
Kategoria badawcza:
Obrazowanie komórek
Application
Obrazowanie fluorescencyjne żywych komórek
Packaging
50 μl
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktów, nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanego użytku komercyjnego.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
188.6 °F - (refers to pure substance)
flash_point_c
87 °C - (refers to pure substance)