Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12171501
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóctype
for cell culture
concentration
(Please refer to lot specific datasheet.)
technique(s)
cell based assay: suitable
detection method
fluorometric
General description
538,49 g/mol
Application
Obrazowanie fluorescencyjne żywych komórek
Physical form
Liofilizowany
Preparation Note
Przechowywać BioTracker™ DACP-2 GSH Cys Dual® Live Cell Dye w temperaturze -20°C, wysuszyć i chronić przed światłem Uwaga: Przed otwarciem fiolkę należy krótko odwirować, aby zebrać zawartość na dnie fiolki.
Analysis Note
Purity: ≥ 98% confirmed by HNMR, LC-MS and HPLC and elemental analysis
Molar Mass: 538.49 g/mol
Molar Mass: 538.49 g/mol
Legal Information
BioTracker is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Dual is a registered trademark of Ciba-Geigy AG
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?