Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12161503
NACRES:
NA.32
eCl@ss:
32161000
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, cell culture | stem cell: suitable, cell differentiation: suitable
General description
Mezenchymalne komórki macierzyste (MSC) to niehematopoetyczne komórki o wieloliniowym potencjale, które są bardzo obiecujące w medycynie regeneracyjnej. W zdefiniowanych testach in vitro wykazano, że mezenchymalne komórki macierzyste łatwo różnicują się w komórki specyficzne dla linii, które tworzą kości, chrząstki, tłuszcz, ścięgna i tkanki mięśniowe. Tkanka tłuszczowa stanowi obfite, dostępne źródło multipotencjalnych komórek zrębowych pochodzących z tkanki tłuszczowej. Ludzkie MSC pochodzące z tkanki tłuszczowej firmy EMD Millipore są izolowane z ludzkiej tkanki tłuszczowej pobranej podczas zabiegów liposukcji i są kriokonserwowane jako komórki wtórne w celu zapewnienia optymalnego fenotypu oraz najwyższej żywotności i wydajności umieszczania. Komórki zostały wyizolowane, namnożone i rozprzestrzenione w naczyniach hodowlanych dwukrotnie przed pobraniem do kriokonserwacji. Każda partia MSC pochodzących z tkanki tłuszczowej pochodzi od jednego dawcy ludzkiej tkanki tłuszczowej. Komórki te proliferują jako przylegająca monowarstwa komórek i wykazują silną zdolność do ekspansji in vitro, zachowując jednocześnie swój wieloliniowy potencjał do różnicowania się w typowe linie mezenchymalne, takie jak linie adipogenne, chondrogenne i osteogenne. Ludzkie MSC pochodzące z tkanki tłuszczowej EMD Millipore wykazują jednolitą ekspresję odpowiednich markerów MSC, w tym receptorów macierzy integryny CD29 CD44 i CD105 oraz markerów związanych z komórkami zrębowymi CD73, CD90 i CD166. Komórki są ujemne pod względem markerów linii krwiotwórczej CD14, CD31, CD34 i CD45.
Zestaw ludzkich mezenchymalnych komórek macierzystych tkanki tłuszczowej (SCR038) zawiera zarówno kriokonserwowane ludzkie mezenchymalne komórki macierzyste tkanki tłuszczowej (SCC038), jak i zoptymalizowaną pożywkę o niskiej zawartości surowicy (Human Mesenchymal-LS Expansion Medium SCM023), która jest zalecana do stosowania z tymi komórkami w celu ich optymalnego wzrostu i ekspansji.
Zestaw ludzkich mezenchymalnych komórek macierzystych tkanki tłuszczowej (SCR038) zawiera zarówno kriokonserwowane ludzkie mezenchymalne komórki macierzyste tkanki tłuszczowej (SCC038), jak i zoptymalizowaną pożywkę o niskiej zawartości surowicy (Human Mesenchymal-LS Expansion Medium SCM023), która jest zalecana do stosowania z tymi komórkami w celu ich optymalnego wzrostu i ekspansji.
Preparation Note
Ludzkie mezenchymalne komórki macierzyste tkanki tłuszczowej należy przechowywać w ciekłym azocie. Komórki mogą być pasażowane przez co najmniej trzy pasaże (lub ponad dziesięć razy) bez znaczącego wpływu na ekspresję markerów powierzchniowych komórek i potencjał różnicowania. Human Mesenchymal-LS Expansion Medium należy przechowywać w temperaturze -20C (SCMM002-s) i 2-8C (SCMM-BM). Stabilność wszystkich składników jest gwarantowana do daty ważności podanej na poszczególnych etykietach. Po uzupełnieniu pożywka cOmplete™ może być przechowywana przez 2 tygodnie w temperaturze 2-8°C.
Other Notes
1) 1 x 10^6 viable Human Adipose Mesenchymal Stem Cells: (Catalog No. SCC038). Store in liquid nitrogen. 2) 500 mL Human Mesenchymal-LS Expansion Medium (Catalog No. SCM023). Store at -20c and 2-8c.
Legal Information
cOmplete is a trademark of Roche
Disclaimer
RESEARCH USE ONLY. This product is regulated in France when intended to be used for scientific purposes, including for import and export activities (Article L 1211-1 paragraph 2 of the Public Health Code). The purchaser (i.e. enduser) is required to obtain an import authorization from the France Ministry of Research referred in the Article L1245-5-1 II. of Public Health Code. By ordering this product, you are confirming that you have obtained the proper import authorization.
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3