Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12161503
NACRES:
NA.32
eCl@ss:
32161000
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
EpiGRO® Kompletny zestaw nośników dla ludzkiego nabłonka oka,
type
for cell culture
Quality Segment
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
General description
EpiGRO Human Ocular Epithelia Complete Media Kit to pozbawiona surowicy pożywka zoptymalizowana do hodowli ludzkich komórek nabłonka rogówki. Wspomaga wzrost tych komórek przez okres co najmniej 3 pasaży. Pożywka ta nie zawiera żadnych środków przeciwdrobnoustrojowych ani czerwieni fenolowej; składników, które mogą powodować stres komórek i "efekty maskujące", które mogą wpływać na wyniki eksperymentów. Pożywka jest przeznaczona do stosowania w inkubatorze z atmosferą 5% CO⒉.
Preparation Note
Pożywkę podstawową należy przechowywać w temperaturze 2-8°C w ciemności. Supplement Mix należy przechowywać w temperaturze -20°C. Uzupełniona pożywka jest stabilna przez okres do 4 tygodni w temperaturze 2-8°C. Nie zamrażać uzupełnionej pożywki. Do użytku należy pobrać i podgrzać potrzebną ilość pożywki, a pozostałą pożywkę przechowywać w lodówce w temperaturze 2-8°C.
Analysis Note
Each lot is checked for growth promoting activity, adherence rate, and typical morphology. In addition, all lots of media have been tested for the absence of microbial contaminants (fungi, bacteria, mycoplasma).
Other Notes
Basal Medium (Catalog No. SCMC-BM) Supplement Mix (Catalog No. SCMC001-S)
Legal Information
EPIGRO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Met. Corr. 1
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c