Przejdź do
SCC628
Linia komórek limfoidalnych wrodzonych myszy MNK-3
Synonim(y):
Linia komórkowa ILC3, Linia komórkowa MNK, MNK3
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
NACRES:
NA.81
Biological source:
mouse
Manufacturer/tradename:
Millipore
Produkt SCC628 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
packaging
vial of ≥1 x 10^6 vial (viable cells per vial)
manufacturer/tradename
Millipore
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
liquid nitrogen
storage temp.
−196°C
General description
Wrodzone komórki limfoidalne (ILC) przyczyniają się do wrodzonego układu odpornościowego poprzez sygnalizację komórkową i regulację komórek odpornościowych. ILC nie posiadają funkcjonalnie zmienionych receptorów limfocytów T (TCR) lub genów immunoglobulin.1 ILC zostały podzielone na trzy podgrupy. Grupa 1 ILC obejmuje komórki naturalnych zabójców (NK) i inne komórki, które wytwarzają IFN-γ, ale różnią się od komórek NK.1 Grupa 2 ILC jest klasyfikowana na podstawie ich zdolności do wytwarzania cytokin, zwłaszcza IL-5 i IL-13. Grupa 2 ILC jest czasami znana pod różnymi nazwami, takimi jak wrodzone komórki pomocnicze typu 2 lub naturalne komórki pomocnicze.1 Grupa 3 ILC jest klasyfikowana na podstawie ekspresji Rorγt, która jest również potrzebna do ich rozwoju. Klasyfikacja ta obejmuje komórki indukujące tkanki limfoidalne (LTi) oprócz dorosłych komórek Rorγt+ ILC. Komórki ILC3 są ważne dla rozwoju tkanki limfatycznej, homeostazy błony śluzowej, powstrzymywania bakterii komensalnych, hamowania patologii powodującej nieswoiste zapalenie jelit, regeneracji grasicy, kontroli produkcji IgA w błonie śluzowej oraz zdolności obrony immunologicznej przed infekcjami bakteryjnymi i grzybiczymi. Komórki ILC3 są również ważnym źródłem IL-22, która pomaga w ochronie błony śluzowej jelit przed patogenami.1 MNK-3 to nowy, prototypowy model linii komórkowej ILC3, który wyraża kluczowe czynniki transkrypcyjne, wydzielanie cytokin, receptory cytokin, receptory chemokin i cząsteczki adhezyjne reprezentowane w komórkach ILC3. Rodzicielska linia komórkowa MNK została wygenerowana z posortowanych mysich tymocytów płodowych NIH-Swiss NK1.1+ dnia 15, które następnie transfekowano konstruktami kodującymi antygen SV40 large T i ludzki c-MYC. Rodzicielskie komórki MNK posortowano tak, aby były ujemne pod względem receptora NK. Z macierzystych komórek MNK opracowano dwie podlinie, które później oznaczono jako MNK-1 i MNK-3. Komórki macierzyste MNK NKR- hodowano w IL-7 i IL-15 i potwierdzono, że są ujemne pod względem CD94, NKG2D, DX5 i CD11b. Te komórki NKR- stały się podlinią MNK-3.1 Komórki MNK-3 wykazują aktywność podobną do LTi in vitro po inkubacji z mezenchymalnymi komórkami zrębu. Linia komórkowa o niskim poziomie ICAM-1 i wysokim poziomie VCAM-1 OP9 była współhodowana z komórkami MNK-3, co spowodowało znaczny wzrost ekspresji ICAM-1. Jest to zasadniczo wykorzystywane jako odczyt aktywności LTi.1 Komórki MNK-3 potwierdziły za pomocą testu ELISA, że wydzielają IL-22 na poziomie podstawowym, oprócz zwiększonego wydzielania IL-22 po stymulacji IL-1β, IL-23 i IL-2. Komórki MNK-3 służą również jako model dla wielu zastosowań funkcji ILC3, takich jak indukcja IL-17A. Komórki MNK-3 są również łatwe do modyfikacji genetycznej, co może pomóc w ich zastosowaniu. Źródło Linia komórkowa wygenerowana z posortowanych mysich tymocytów NK1.1+ NIH-Swiss. Komórki zostały zainfekowane linią komórkową producenta retrowirusa Bcl-2 i transfekowane konstruktami SV40 z niedoborem replikacji i ludzkim c-myc za pomocą elektroporacji.Referencje1. Allan DS, Kirkham CL, Aguilar OA, Qu LC, Chen P, Fine JH, Serra P, Awong G, Gommerman JL, Zúñiga-Pflücker JC, et al. 2014. Model in vitro funkcji i różnicowania wrodzonych komórek limfoidalnych. Mucosal Immunology. 8(2):340–351. doi:https://doi.org/10.1038/mi.2014.71.
Application
  • Każda fiolka zawiera > 1X106żywych komórek.
  • Komórki są testowane pod kątem chorób zakaźnych za pomocą Mouse Essential CLEAR Panel firmy Charles River Animal Diagnostic Services.
  • Komórki zostały zweryfikowane jako pochodzące od myszy i są ujemne pod względem zanieczyszczenia międzygatunkowego pochodzącego od ludzi, szczurów, chomików chińskich, chomików syryjskich złocistych i naczelnych (NHP) zgodnie z panelem Contamination Clear firmy Charles River Animal Diagnostic Services.
  • Komórki nie są skażone mykoplazmą.
Features and Benefits
MNK-3 to nowa linia komórek ILC3, która wykazuje ekspresję kluczowych czynników transkrypcyjnych, wydzielania cytokin, receptorów cytokin, receptorów chemokin i cząsteczek adhezyjnych reprezentowanych przez wrodzone komórki limfoidalne.
Preparation Note
Komórki MNK-3 powinny być przechowywane w ciekłym azocie. Komórki mogą być hodowane przez co najmniej 10 pasaży bez znaczącego wpływu na ekspresję markerów komórkowych i ich funkcję.
Other Notes
Niniejszy produkt jest przeznaczony do sprzedaży i sprzedawany wyłącznie instytucjom akademickim do wewnętrznego użytku akademickiego zgodnie z warunkami "Umowy o użytkowaniu akademickim", jak wyszczególniono w dokumentacji produktu. Aby uzyskać informacje na temat innych zastosowań, prosimy o kontakt pod adresem licensing@milliporesigma.com.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c