Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 vial | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 7660,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
NACRES:
NA.71
Biological source:
human
Growth mode:
N/A
Manufacturer/tradename:
Sigma-Aldrich
7660,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Indukowalna linia komórkowa hERG1a/1b HEK293,
biological source
human
packaging
pkg of >1X10⁶ vials
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
growth mode
N/A
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
≤ − 140°C
General description
Testy hamowania kanału HERG do przedklinicznych badań bezpieczeństwa kardiologicznego nowych związków farmakologicznych wykorzystują metodologię elektrofizjologiczną i wykorzystują rekombinowane linie komórkowe z ekspresją hERG. Pomimo dowodów na to, że sercowy prąd potasowy IKr jest wytwarzany przez heteromeryczne kanały hERG1a/1b1, 2, 3, testy przesiewowe leków przez długi czas opierały się wyłącznie na homomerycznym hERG1a, ze względu na niestabilność ekspresji hERG 1b w tak zwanych "stabilnych" rekombinowanych liniach komórkowych4. Nowa indukowalna heteromeryczna linia komórkowa hERG1a/1b oferuje ulepszone narzędzie do przedklinicznych badań przesiewowych toksyczności kardiologicznej, umożliwiając dokładniejsze przewidywanie wpływu leku poza celem na IKr serca, szczególnie w modelach obliczeniowych opartych na dokładnych pomiarach IC50. Komórki hERG1a/1b mogą również ułatwić badanie heteromerycznego montażu podjednostek hERG 1a i 1b podczas biogenezy.5
Application
- Każda fiolka zawiera ≥ 1X10⁶ żywych komórek. - Komórki są testowane pod kątem chorób zakaźnych za pomocą panelu Human Essential CLEAR firmy Charles River Animal Diagnostic Services. - Komórki są zweryfikowane jako pochodzące od ludzi i ujemne pod kątem zanieczyszczenia międzygatunkowego od myszy, szczurów, chomika chińskiego, chomika syryjskiego złocistego i naczelnych (NHP) zgodnie z oceną panelu Contamination Clear firmy Charles River Animal Diagnostic Services - Komórki są ujemne pod kątem zanieczyszczenia mykoplazmą.
Testy hamowania kanału HERG do przedklinicznych badań bezpieczeństwa kardiologicznego nowych związków farmakologicznych wykorzystują metodologię elektrofizjologiczną i wykorzystują rekombinowane linie komórkowe z ekspresją hERG. Pomimo dowodów na to, że sercowy prąd potasowy IKr jest wytwarzany przez heteromeryczne kanały hERG1a/1b1, 2, 3, testy przesiewowe leków przez długi czas opierały się wyłącznie na homomerycznym hERG1a, ze względu na niestabilność ekspresji hERG 1b w tak zwanych "stabilnych" rekombinowanych liniach komórkowych4. Nowa indukowalna heteromeryczna linia komórkowa hERG1a/1b oferuje ulepszone narzędzie do przedklinicznych badań przesiewowych toksyczności kardiologicznej, umożliwiając dokładniejsze przewidywanie wpływu leku poza celem na IKr serca, szczególnie w modelach obliczeniowych opartych na dokładnych pomiarach IC50. Komórki hERG1a/1b mogą również ułatwić badanie heteromerycznego montażu podjednostek hERG 1a i 1b podczas biogenezy.5 Źródło HERG1a/1b Indukcyjna linia komórkowa HEK293, w której ekspresja białka hERG1b jest ściśle kontrolowana przez dawkę doksycykliny i czas leczenia, została wyprowadzona z homomerycznej linii komórkowej HEK293 wyrażającej hERG 1a.5 Referencje 1. J Biol Chem 2004, 279(43): 44690-44694 2. Circ Res 2008, 103(7): e81-e95 3. PNAS 2014, 111(50): 18073-18077 4. Br J Pharmacol 2011, 164(2b): 419-432. 5. Biophysical J 2018, Volume 114, Issue 3, Suppl 1, 2 (292a) (Poster Abstract)
Features and Benefits
Heteromeryczna linia komórkowa HEK293 z ekspresją hERG1a/1b, w której ekspresja białka hERG1b jest ściśle kontrolowana przez dawkę doksycykliny i czas leczenia, została wyprowadzona z homomerycznej linii komórkowej HEK293 z ekspresją hERG 1a
Preparation Note
Komórki powinny być przechowywane w ciekłym azocie do momentu użycia. Komórki mogą być hodowane przez co najmniej 10 pasaży po wstępnym rozmrożeniu bez znaczącego wpływu na ich funkcjonalność.
Other Notes
Niniejszy produkt jest przeznaczony do sprzedaży i sprzedawany wyłącznie instytucjom akademickim do wewnętrznego użytku akademickiego zgodnie z warunkami "Umowy o użytkowaniu akademickim", jak wyszczególniono w dokumentacji produktu. Aby uzyskać informacje na temat innych zastosowań, prosimy o kontakt pod adresem licensing@emdmillipore.com.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c