Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
NACRES:
NA.81
eCl@ss:
32011203
Biological source:
human
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Linia komórkowa CR4 ludzkiego raka jelita grubego, CR4 is a unique, cancer stem cell (CSC) enriched, human colorectal cancer cell line useful for CSC-targeted drug development and research focused on cancer cell and CSC biology.
biological source
human
Quality Segment
technique(s)
cell culture: suitable using | mammalian
General description
CR4 to nowa, wzbogacona o CIC, wysoce nowotworowa, klonogenna i tworząca sferoidy 3D linia komórkowa raka okrężnicy pochodząca z przerzutów do wątroby mężczyzny z rakiem okrężnicy w stadium 4 (1). Pierwotne komórki nowotworowe zostały utworzone na kolbach pokrytych kolagenem typu I w pożywce bez surowicy dla komórek macierzystych (1). Holoklony, małe komórki podobne do macierzystych, które są gęsto upakowane, zostały selektywnie subklonowane z heterogenicznej kultury i rozmnożone. Komórki były następnie pasażowane jako sferoidy 3D i w ksenograftach myszy NOD/SCID, co ostatecznie doprowadziło do ustanowienia linii komórkowej ludzkiego raka jelita grubego CR4.
Większość komórek CR4 wykazuje wysoki, ale zmienny poziom wspólnych markerów nowotworowych komórek macierzystych, w tym CD44, CD166, EpCAM i Lgr51. Linia komórkowa CR4 ma mutację G12V w eksonie 2 KRAS (Botchkina GI, komunikacja).
Odniesienie:
1. Rowehl RA, Burke S, Bialkowska AB, Pettet DW III, Rowehl L, Li E, Antoniou E, Zhang Y, Bergamaschi R, Shroyer KR, Ojima I., Botchkina GI (2014) PLOS 9(6): e99091.
Większość komórek CR4 wykazuje wysoki, ale zmienny poziom wspólnych markerów nowotworowych komórek macierzystych, w tym CD44, CD166, EpCAM i Lgr51. Linia komórkowa CR4 ma mutację G12V w eksonie 2 KRAS (Botchkina GI, komunikacja).
Odniesienie:
1. Rowehl RA, Burke S, Bialkowska AB, Pettet DW III, Rowehl L, Li E, Antoniou E, Zhang Y, Bergamaschi R, Shroyer KR, Ojima I., Botchkina GI (2014) PLOS 9(6): e99091.
Rak jelita grubego (CRC) jest drugą co do częstości przyczyną zgonów z powodu nowotworów w Stanach Zjednoczonych. Coraz więcej dowodów sugeruje, że niewielka populacja komórek inicjujących raka (CIC) lub komórek macierzystych raka (CSC) jest odpowiedzialna za powstawanie nowotworów i wyjątkową oporność na leki przeciwnowotworowe.
Analysis Note
• Each vial contains ≥1X10⁶ viable cells.
• Cells are tested negative for HPV-16, HPV-18, Hepatitis A, B, C, Herpesvirus type 7, 8 and HIV-1 & 2 viruses by PCR
• Cells are positive for herpesvirus type 6 by PCR analysis.
• Cells are negative for mycoplasma contamination.
• Each lot of cells is genotyped by STR analysis to verify the unique identity of the cell line.
• Cells are tested negative for HPV-16, HPV-18, Hepatitis A, B, C, Herpesvirus type 7, 8 and HIV-1 & 2 viruses by PCR
• Cells are positive for herpesvirus type 6 by PCR analysis.
• Cells are negative for mycoplasma contamination.
• Each lot of cells is genotyped by STR analysis to verify the unique identity of the cell line.
Other Notes
Niniejszy produkt jest przeznaczony do sprzedaży i sprzedawany wyłącznie instytucjom akademickim do wewnętrznego użytku akademickiego zgodnie z warunkami "Umowy o użytkowaniu akademickim", jak wyszczególniono w dokumentacji produktu. Aby uzyskać informacje na temat innych zastosowań, prosimy o kontakt pod adresem licensing@emdmillipore.com.
Disclaimer
RESEARCH USE ONLY. This product is regulated in France when intended to be used for scientific purposes, including for import and export activities (Article L 1211-1 paragraph 2 of the Public Health Code). The purchaser (i.e. enduser) is required to obtain an import authorization from the France Ministry of Research referred in the Article L1245-5-1 II. of Public Health Code. By ordering this product, you are confirming that you have obtained the proper import authorization.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?