manufacturer/tradename
ApopTag, Chemicon®
technique(s)
activity assay: suitable (apoptosis)
shipped in
dry ice
General description
Materials Provided
Each vial contains 1 ml of ApopTag Reaction Buffer.
ApopTag is a registered trademark of Serologicals Company.
Application
Each vial contains 1 ml of ApopTag Reaction Buffer.
Warnings and Precautions
ApopTag Reaction Buffer contains potassium cacodylate (dimethylarsinic acid) as a buffer. This material is harmful if swallowed; avoid contact with skin and eyes (wear gloves, glasses); wash areas of contact immediately.
Instructions for Use
Prepare labeling mixture as follows:
77 μl ApopTag Reaction Buffer
33 μl ApopTag TdT Enzyme (S7107 or kit component # 03)
Mix well and keep on ice. This reagent may be prepared in advance and stored on ice for no more than 6 hours. The Reaction Buffer - TdT Enzyme mixture is ready for use at the "APPLY WORKING STRENGTH TdT ENZYME" step in The Complete ApopTag Manual.
Preparation Note
Legal Information
Disclaimer
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
wgk
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7646-79-9
7646-79-9 + 21416-85-3