Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116012
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.31
Nazwa produktu
Siarczan dekstranu 50% roztwór,
packaging
pkg of 100 mL
Quality Segment
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
hybridization: suitable (nucleic acid)
General description
Siarczan dekstranu (MW >500 000) jest stosowany jako dodatek w roztworach do hybrydyzacji sond. Jego obecność przyspiesza szybkość hybrydyzacji 10-krotnie. Dodatek siarczanu dekstranu sprzyja tworzeniu sieci sond, co skutkuje większą czułością podczas analizy kwasów nukleinowych związanych z błoną. Produkt jest dostarczany jako 50% (w/v) roztwór.
Application
Kategoria badawcza
Wszystkie
Wszystkie
Siarczan dekstranu - 50% roztwór
Aby przygotować roztwór zawierający 10% siarczanu dekstranu, należy dodać 8 ml składników hybrydyzacyjnych do 2 ml 50% roztworu siarczanu dekstranu.
Zobacz link"HYBRISOL® Nomograph for Dextran Sulfate" znajdujący się w zakładce "Protocols" na stronie produktu o numerze katalogowym S4030 pod adresem www.chemicon.com w celu określenia właściwego stężenia siarczanu dekstranu wymaganego dla różnych wytycznych dotyczących warunków hybrydyzacji.
Aby przygotować roztwór zawierający 10% siarczanu dekstranu, należy dodać 8 ml składników hybrydyzacyjnych do 2 ml 50% roztworu siarczanu dekstranu.
Zobacz link"HYBRISOL® Nomograph for Dextran Sulfate" znajdujący się w zakładce "Protocols" na stronie produktu o numerze katalogowym S4030 pod adresem www.chemicon.com w celu określenia właściwego stężenia siarczanu dekstranu wymaganego dla różnych wytycznych dotyczących warunków hybrydyzacji.
Physical form
50% roztwór siarczanu dekstranu w wodzie przefiltrowany przez membranę 20 mikronów i autoklawowany przed butelkowaniem w czystych, sterylizowanych butelkach niezawierających konserwantów. Płynny roztwór jest ciemnobrązowy od autoklawowania.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze pokojowej szczelnie zamknięty, gdy nie jest używany. Roztwór może być przechowywany w lodówce, jednak w celu uzyskania najlepszych rezultatów należy go ogrzać co najmniej do temperatury pokojowej przed rozcieńczeniem.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
HYBRISOL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktów, nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanego użytku komercyjnego.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Siarczan dekstranu 50% roztwór
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?