Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
13102014
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócpackaging
pkg of 1 unit
parameter
0.545 kg operating weight
trays L × W × H
42 cm × 32 cm × 11 cm
application(s)
food and beverages
compatibility
for use with ReadyStream®
storage temp.
room temp
General description
Taca przedłużająca ReadyStream® jest akcesorium urządzenia ReadyStream® do użytku z workami na pożywki o pojemności 10 l. System ReadyStream®, z jednostkami do przygotowywania i dozowania pożywek, workami na pożywki i innymi akcesoriami, jest pierwszym w swoim rodzaju rozwiązaniem, które przygotowuje i natychmiast dozuje pożywki do użytku w mikrobiologicznych testach żywności.
Application
Taca przedłużająca ReadyStream® została zaprojektowana z myślą o wygodnej obsłudze większych worków na nośniki o pojemności 10 l.
Other Notes
Aby uzyskać dostęp do narzędzia ReadyStream® Data Matrix Generator Tool, kliknij ten link https://www.sigmaaldrich.com/US/en/support/calculators-and-apps/readystream-data-matrix-generator.
Legal Information
READYSTREAM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?