Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
13102014
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócAC/DC input
200 V / 240 V, 50-60 Hz
Quality Segment
agency
ISO 11133
product line
ReadyStream®
parameter
40 °C max. temp.
application(s)
food and beverages
General description
Pożywki za naciśnięciem przycisku - system ReadyStream® zrewolucjonizował przygotowywanie i dozowanie pożywek. Do 100 litrów wstępnie podgrzanego podłoża można wygodnie przygotować w dowolnym miejscu i czasie. W początkowym 20-minutowym etapie napromieniowane gamma odwodnione pożywki są ponownie nawadniane przez dodanie sterylnej przefiltrowanej wody w półautomatyczny sposób. W ten sposób powstaje 10-krotnie skoncentrowany zapas pożywki, który w rezultacie zapewnia 10-krotną objętość podczas dozowania przez system ReadyStream®.
Kompletny system ReadyStream® zawiera następujące elementy
1. Jedno pudełko z jednostką przygotowującą pożywkę:
4.Jeden duży pojemnik na worki (RDYSTRM40)
5.Jeden przewód zasilający do użytku w Japonii
6.Jedno sitko siatkowe (RDYSTRAIN01)
7.Jeden zestaw do sanityzacji (RDYSTRM90)
Wymiary kompozytowe:
(wys. x gł. x dł.)
RDYSTRM10: 20,5 x 50,1 x 35,3 cm
RDYSTRM20: 46,6 x 35,3 x 23,1 cm
Kompletny system ReadyStream® zawiera następujące elementy
1. Jedno pudełko z jednostką przygotowującą pożywkę:
- Jeden zespół jednostki przygotowania nośnika (RDYSTRM10)
- Jeden skaner kodów kreskowych (RDYSTRM80)
- Jeden stojak na skaner kodów kreskowych
- Przewód RS232 do skanera kodów kreskowych
- Jeden kabel RJ45 (RDYSTRM70)
- Jeden przewód doprowadzający wodę (RDYTUBE10)
- Jedna rurka do odprowadzania wody
- Jedna karta USB z instrukcją obsługi i instrukcjami bezpieczeństwa
- Jedna podstawa jednostki dozującej media
- Jeden stojak z ramieniem dozującym
4.Jeden duży pojemnik na worki (RDYSTRM40)
5.Jeden przewód zasilający do użytku w Japonii
6.Jedno sitko siatkowe (RDYSTRAIN01)
7.Jeden zestaw do sanityzacji (RDYSTRM90)
Wymiary kompozytowe:
(wys. x gł. x dł.)
RDYSTRM10: 20,5 x 50,1 x 35,3 cm
RDYSTRM20: 46,6 x 35,3 x 23,1 cm
Application
ReadyStream® Media Unit służy do wygodnego przygotowywania i dozowania dużych ilości wstępnie podgrzanych sterylnych pożywek. Przygotowane pożywki są gotowe do użycia w rutynowych zastosowaniach mikrobiologicznych.
Features and Benefits
Oszczędność czasu
- Mniej niż 20 minut na przygotowanie do 100 l pożywki
- Brak konieczności autoklawowania, ponieważ odwodniony materiał został napromieniowany promieniami gamma w worku.
- Wstępnie podgrzany nośnik jest natychmiast dostarczany w określonej temperaturze
- Zgodne z normą ISO pożywki GranuCult®
- Łatwe w obsłudze 10-krotnie skoncentrowane pożywki (worek 3 L na pożywkę 30 L; worek 10 L na pożywkę 100 L)
- 5-dniowy okres przechowywania skoncentrowanych pożywek po rehydratacji
- Bezszwowe połączenie z systemem czystej wody Milli-Q® do poboru wody
- Łatwe do przenoszenia i przechowywania worki z odwodnionymi mediami
- Niewielkie rozmiary ułatwiają integrację z laboratorium (nadaje się również do okapu laminarnego)
- Brak konieczności posiadania kuchni na pożywki
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
READYSTREAM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ReadyStream® kompletny system wraz z czytnikiem
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?