material
mixed cellulose esters (MCE) , plain white filter
description
50 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 100 discs
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
MF-Millipore™, Millipore
sustainability
Sustainability features
parameter
20 L/min-cm2 air flow rate, 270 mL/min-cm2 water flow rate, 75 °C max. temp.
filter diam.
50 mm
thickness
150 μm
gravimetric extractables
5%
refractive index
n
matrix
MF-Millipore™
pore size
1.2 μm pore size, 82 % porosity
bubble point
≥0.76 bar, air with water at 23 °C
General description
MF-Millipore
Features & Benefits:
- Versatile filter for biological and environmental monitoring applications
- Available in a range of pore sizes, colored black or white, with or without a gridded surface
- Compatible with ethylene oxide, gamma irradiation, and autoclave sterilization methods
Application
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under MCE Membrane Filter, 1.2 μm Pore Size
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
ED ENV 1 - Flam. Sol. 1
Klasa składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
9036-19-5
9036-19-5
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?