Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Przewidywany termin wysyłki14 września 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1840,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1840,00 zł
Przewidywany termin wysyłki14 września 2026Szczegóły
Nazwa produktu
Pellicon® XL Cassette Media: BIOMAX 1000 kDa, Chemistry: Polyethersulfone (PES) Screen Type: C Device Size: 50 cm²
Quality Segment
material
polyethersulfone membrane, polypropylene , polypropylene screen
feature
holdup volume 3.2 mL
manufacturer/tradename
Pellicon®
parameter
0.03–0.05 L/min recirculation rate, 15 mL min. working volume, 2.8 bar max. transmembrane pressure (40 psig), 5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 50 °C
technique(s)
analytical sample preparation: suitable, protein purification: suitable
L
18.8 cm (7.4 in.)
W
3 cm (1.2 in.)
filtration area
50 cm2
membrane nominal area
50 cm2
gravimetric extractables
≤7.5 mg/device
matrix
Biomax®
pore size
1000 kDa NMWCO
pH
1 –14
shipped in
ambient
General description
Features and Benefits
Packaging
Analysis Note
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Chemistry: Polyethersulfone (PES) Screen Type: C Device Size: 50 cm² | description Chemistry: Polyethersulfone (PES) Screen Type: C Device Size: 50 cm2 | description Chemistry: Polyethersulfone (PES) Screen Type: A Device Size: 50 cm² | description Chemistry: Polyethersulfone (PES) Screen Type: A Device Size: 50 cm² |
| pore size 1000 kDa NMWCO | pore size 100 kDa NMWCO | pore size 10 kDa NMWCO | pore size 8 kDa NMWCO |
| filtration area 50 cm2 | filtration area 50 cm2 | filtration area 50 cm2 | filtration area 50 cm2 |
| technique(s) protein purification: suitable, analytical sample preparation: suitable | technique(s) analytical sample preparation: suitable, protein purification: suitable | technique(s) analytical sample preparation: suitable, protein purification: suitable | technique(s) protein purification: suitable, analytical sample preparation: suitable |
| matrix Biomax® | matrix Biomax® | matrix Biomax® | matrix Biomax® |
| material polyethersulfone membrane, polypropylene , polypropylene screen | material polyethersulfone membrane, polypropylene screen | material polypropylene , polypropylene screen, polyethersulfone membrane | material polypropylene , polypropylene screen, polyethersulfone membrane |
| parameter 5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 50 °C, 0.03–0.05 L/min recirculation rate, 2.8 bar max. transmembrane pressure (40 psig), 15 mL min. working volume | parameter 0.03–0.05 L/min recirculation rate, 15 mL min. working volume, 2.8 bar max. transmembrane pressure (40 psig), 5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 50 °C | parameter 5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 50 °C, 15 mL min. working volume, 2.8 bar max. transmembrane pressure (40 psig), 0.03–0.05 L/min recirculation rate | parameter 15 mL min. working volume, 0.03–0.05 L/min recirculation rate, 5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 50 °C, 2.8 bar max. transmembrane pressure (40 psig) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pellicon® XL Cassette Media: BIOMAX 1000 kDa
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
wgk
WGK 2
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
64-19-7
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?