Przejdź do
PX1840
Alkohol izopropylowy
70% Reagent
Synonim(y):
IPA, 70% alcohol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352104
NACRES:
NA.21
Vapor pressure:
42 hPa ( 20 °C)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
42 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
form
liquid
shelf life
36 mo. (from manufacture date)
composition
Isopropyl Alcohol, 70%
dilution
(for analytical testing)
color
APHA: ≤10
pH
7 (20 °C)
transition temp
flash point 18 °C
density
0.85 g/cm3 at 20 °C
shipped in
ambient
storage temp.
no temp limit
General description
EMPARTA solvents are designed for routine chemical synthesis, drying, purification, and critical labware cleaning in quality control environments. Engineered for precision, they deliver consistently reproducible results essential for rigorous validation and documentation.
Exceptional Quality Standards: These solvents meet or exceed ACS specifications, providing assurance of high quality that is crucial for accurate testing and analysis in quality control.
Consistent Reproducibility: Designed for precision, the solvents ensure that results can be reliably reproduced, which is vital for maintaining compliance and integrity in quality control processes.
Versatile Applications: Suitable for a variety of QC tasks, including analytical testing, method validation, and testing USP/NF monographs, these solvents support a comprehensive approach to quality assurance in laboratory settings.
Application
Alkohol izopropylowy może być stosowany jako:
  • "zielony" rozpuszczalnik reakcyjny do przygotowania kopolimerów silikonowo-mocznikowych na bazie cykloalifatycznych diizocyjanianów o wysokiej masie cząsteczkowej i wysokiej wytrzymałości.
  • Środek granulujący do określania punktu końcowego dla celulozy mikrokrystalicznej (MCC-102) przy użyciu reometru proszkowego i analizy termicznej.
  • Rozpuszczalnik do ekstrakcji oleju z mikroalg o wysokiej zawartości polarnych lipidów.
  • Rozpuszczalnik do odwadniania i parafinowania tkanek.
Packaging
Butelka M na rozpuszczalniki
Jako światowy lider w dziedzinie odczynników laboratoryjnych nieustannie poszukujemy nowych sposobów optymalizacji bezpieczeństwa naszych produktów. Nowo opracowana konstrukcja butelki na rozpuszczalniki o pojemności 4 l jest wyposażona w zaawansowaną technologię uszczelniania, która eliminuje wycieki, dzięki czemu obsługa rozpuszczalników jest bezpieczniejsza i wygodniejsza niż kiedykolwiek wcześniej.
Zobacz wszystkie nowe funkcje tutaj!
Analysis Note
Data ważności36 miesięcy od daty produkcjiKolor (APHA)10APHA maxPostaćPrzezroczysty płynSpektrum podczerwieniZgodny z normąCiężar właściwy przy 20/20°C0.872-0.883
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
64.4 °F
flash_point_c
18 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. Ohio
    • Review 1
    • Votes 2
    5 out of 5 stars.
    Good customer service!
    In stock and quick turn around. Friendly people to work with.
    Helpful?