Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
KNO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
101.10
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
231-818-8
MDL number:
Assay:
≥99.0%
Grade:
ACS reagent
Form:
crystals
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
ACS reagent
Quality Segment
agency
meets USP/NF
assay
≥99.0%
form
crystals
impurities
≤0.005% Insoluble matter
color
white
pH
5.0-7.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
334 °C
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.002%, iodate (IO3-): ≤5 ppm, nitrite (NO2-): ≤0.001%, phosphate (PO43-): ≤5 ppm, sulfate (SO42-): ≤0.003%
cation traces
Ca: ≤0.005%, Fe: ≤3 ppm, Mg: ≤0.002%, Na: ≤0.005%, heavy metals: ≤5 ppm
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
[K+].[N+](=O)([O-])[O-]
InChI
1S/K.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
InChI key
FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
Application
Spełnia specyfikacje ACS, spełnia specyfikacje odczynników do testowania monografii USP/NF GR ACS
Analysis Note
Oznaczenie99,0% minWapń (Ca)0,005% maxChlorek (Cl)0,002% maxKolorBiałyPostaćKryształyMetale ciężkie (przez ICP-OES)Maks. 5 ppmSubstancje nierozpuszczalne0,005% maksJodan (IO3)5ppm maxŻelazo (Fe)3ppm maxMagnez (Mg)0,002% maxAzotyny (NO2)0,001% maxFosforan (PO4)5ppm maxSód (Na)0,005% maxSiarczan (SO4)0,003% makspH 5% roztworu w temperaturze 25°C4.5-8.5
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Azotan potasu
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Ox. Sol. 3
Klasa składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?