Przejdź do
PX1476
Wodoroftalan potasu
Meets ACS Specifications GR ACS
Synonim(y):
Potassium Hydrogen Phthalate, Potassium Biphthalate, Potassium Acid Phthalate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
KHC8H4O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
204.22
UNSPSC Code:
41116107
EC Index Number:
212-889-4
MDL number:
Assay:
99.95-100.05% dry basis
Grade:
ACS reagent
Form:
solid
Solubility:
80 g/L
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
ACS reagent
Quality Segment
assay
99.95-100.05% dry basis
form
solid
impurities
≤0.002% Sulfur compounds (as S), ≤0.005% Insoluble matter
color
white
pH
4.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
295-300 °C
solubility
80 g/L
anion traces
chloride (Cl-): 0.003%
cation traces
Fe: ≤5 ppm, Na: ≤0.005%, heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
[K+].[O-]C(=O)c1c(cccc1)C(=O)[O-].[H+]
InChI
1S/C8H6O4.K/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12;/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12);/q;+1/p-1
InChI key
IWZKICVEHNUQTL-UHFFFAOYSA-M
Application
Spełnia specyfikacje ACS GR ACS
Analysis Note
Oznaczenie (w przeliczeniu na suchą masę)99.95-100.05%Związki chloru (jako Cl)0,003% maxKolorBiałyPostaćKryształyMetale ciężkie (jak Pb)maks. 5 ppmSubstancje nierozpuszczalne0,005% maxŻelazo (Fe)5ppm maxSód (Na)0,005% maxZwiązki siarki (jako S)0,002% maks.pH 0,05 m roztworu w temperaturze 25,0 ± 0,2°C4.00-4.02
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Wodoroftalan potasu
wgk
WGK 1
flash_point_f
387.1 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
197.3 °C - Pensky-Martens closed cup
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)